Tisk…
Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR21154-1G OR21154-5G
APOSOR21154-1GEA 1660 CZK
APOSOR21154-1G APOSOR21154-5G
Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Ethyl-2-chloro-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈ClNO₄
MW: 229,62 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115803
CAS číslo: 16588-17-3