Tisk…
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2115-1G OR2115-250MG
APOSOR2115-1GEA 9720 CZK
APOSOR2115-1G APOSOR2115-250MG
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Vzorec: C₉H₉N₃O₃
Bod tání: 245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998748
CAS číslo: 89518-83-2