Tisk…
Ethyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21136-1G OR21136-250MG
APOSOR21136-1GEA 5960 CZK
APOSOR21136-1G APOSOR21136-250MG
Ethyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Ethyl-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoate
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₅
MW: 239,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00089149
CAS číslo: 183380-83-8