Tisk…
3,4-Diaminoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methoxy-o-phenylenediamine
OR21113-1G OR21113-25G OR21113-5G
APOSOR21113-1GEA 622 CZK
APOSOR21113-1G APOSOR21113-25G APOSOR21113-5G
3,4-Diaminoanisole
3,4-Diaminoanisole
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Bod tání: 46…50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00047837
CAS číslo: 102-51-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III