Tisk…
8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21112-1G OR21112-25G OR21112-5G
APOSOR21112-1GEA 2730 CZK
APOSOR21112-1G APOSOR21112-25G APOSOR21112-5G
8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₃N
MW: 147,2200 g/mol
Bod varu: 255…257 °C/717mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00218100
CAS číslo: 52601-70-4