Tisk…
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2111-5G OR2111-1G OR2111-25G
APOSOR2111-5GEA 0 CZK
APOSOR2111-5G APOSOR2111-1G APOSOR2111-25G
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066912
CAS číslo: 51904-91-7
UN: 3261
ADR: 8,II