Tisk…
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21097-1G OR21097-5G
APOSOR21097-1GEA 0 CZK
APOSOR21097-1G APOSOR21097-5G
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026124
CAS číslo: 5472-37-7