Tisk…
Izoniazid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21093-100G OR21093-25G
APOSOR21093-100GEA 705 CZK
APOSOR21093-100G APOSOR21093-25G
Izoniazid
Izoniazid
Vzorec: C₆H₇N₃O
Bod tání: 169…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006426
CAS číslo: 54-85-3
EINECS: 200-214-6