Tisk…
Nicotinic acid hydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR21092-100G OR21092-25G
APOSOR21092-100GEA 1740 CZK
APOSOR21092-100G APOSOR21092-25G
Nicotinic acid hydrazide
Nicotinic acid hydrazide
Vzorec: C₆H₇N₃O
Bod tání: 159…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006383
CAS číslo: 553-53-7
EINECS: 209-041-0