Tisk…
5-Methoxypyridine-3-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2109-1G OR2109-5G
APOSOR2109-1GEA 744 CZK
APOSOR2109-1G APOSOR2109-5G
5-Methoxypyridine-3-boronic acid
5-Methoxypyridine-3-boronic acid
Vzorec: C₆H₈BNO₃
Bod tání: 224…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425977
CAS číslo: 850991-69-4