Tisk…
3,4-Methylenedioxycinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acrylic acid, 3-Piperonylacrylic acid, 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)acrylic acid
OR21080-100G OR21080-500G
APOSOR21080-100GEA 2440 CZK
APOSOR21080-100G APOSOR21080-500G
3,4-Methylenedioxycinnamic acid
3,4-Methylenedioxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₄
MW: 192,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005837
CAS číslo: 2373-80-0