Tisk…
2-Bromobenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromophenyl)methanol
OR2107-25G OR2107-100G
APOSOR2107-25GEA 622 CZK
APOSOR2107-25G APOSOR2107-100G
2-Bromobenzyl alcohol 98%
2-Bromobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇BrO
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004600
CAS číslo: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4