Tisk…
3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
OR2106-1G OR2106-250MG
APOSOR2106-1GEA 4140 CZK
APOSOR2106-1G APOSOR2106-250MG
3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
3-(7-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)phenylamine
Vzorec: C₁₄H₁₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03787116
CAS číslo: 54970-98-8