Tisk…
2-(4-Nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2105-10G OR2105-1G OR2105-5G
APOSOR2105-10GEA 9920 CZK
APOSOR2105-10G APOSOR2105-1G APOSOR2105-5G
2-(4-Nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
2-(4-Nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₁₃H₉N₃O₂
MW: 239.24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276341
CAS číslo: 3323-26-0