Tisk…
2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2101-1G OR2101-250MG OR2101-5G
APOSOR2101-1GEA 3740 CZK
APOSOR2101-1G APOSOR2101-250MG APOSOR2101-5G
2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-(1-Piperidinyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₆BNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368528
CAS číslo: 852227-97-5