3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR21003-10G
OR21003-5G
OR21003-1G
APOSOR21003-10GEA
7410
CZK
APOSOR21003-10G
APOSOR21003-5G
APOSOR21003-1G
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
3-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00203974 CAS číslo: 22590-64-3 |