Tisk…
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-(2-Hydroxyethyl)phenyl)boronic acid
OR2100-1G OR2100-250MG
APOSOR2100-1GEA 3310 CZK
APOSOR2100-1G APOSOR2100-250MG
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,98 g/mol
Bod tání: 90…93 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095123
CAS číslo: 647853-32-5