Tisk…
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21-10G OR21-5G OR21-25G
APOSOR21-10GEA 4570 CZK
APOSOR21-10G APOSOR21-5G APOSOR21-25G
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇BrN₂
MW: 223,08 g/mol
Bod tání: 132…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01940434
CAS číslo: 73387-46-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III