Tisk…
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2097-1G OR2097-5G OR2097-25G
APOSOR2097-1GEA 1450 CZK
APOSOR2097-1G APOSOR2097-5G APOSOR2097-25G
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2,4-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₅H₁₆BNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027261
CAS číslo: 957060-98-9