Tisk…
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2096-1G OR2096-5G OR2096-25G
APOSOR2096-1GEA 1580 CZK
APOSOR2096-1G APOSOR2096-5G APOSOR2096-25G
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₅H₁₆BNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027262
CAS číslo: 957060-99-0