Tisk…
2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2093-1G OR2093-250MG
APOSOR2093-1GEA 11210 CZK
APOSOR2093-1G APOSOR2093-250MG
2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride 95+%
2-Methylbenzothiazole-6-sulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClNO₂S₂
Bod tání: 98…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03990571
CAS číslo: 21431-13-0
UN: 3261
ADR: 8,III