Tisk…
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2092-1G OR2092-5G
APOSOR2092-1GEA 3190 CZK
APOSOR2092-1G APOSOR2092-5G
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Nitrophenoxy)pyridine
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₃
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690283
CAS číslo: 28355-48-8