2,5-Dibromo-4-picoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,5-Dibromo-4-methylpyridine
OR2087-100G
OR2087-25G
OR2087-5G
APOSOR2087-100GEA
3940
CZK
APOSOR2087-100G
APOSOR2087-25G
APOSOR2087-5G
2,5-Dibromo-4-picoline
2,5-Dibromo-4-picoline
Vzorec:
C₆H₅Br₂N MW: 250.92 Bod tání: 36…42 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234955 CAS číslo: 3430-26-0 |