Tisk…
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2086-5G OR2086-10G
APOSOR2086-5GEA 622 CZK
APOSOR2086-5G APOSOR2086-10G
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Bod tání: 39…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658963
CAS číslo: 21427-62-3