3,6-Dibromo-2-picoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3,6-Dibromo-2-methylpyridine, 2,5-Dibromo-6-methylpyridine
OR2085-25G
OR2085-5G
OR2085-100G
APOSOR2085-25GEA
870
CZK
APOSOR2085-25G
APOSOR2085-5G
APOSOR2085-100G
3,6-Dibromo-2-picoline 97%
3,6-Dibromo-2-picoline
Vzorec:
C₆H₅Br₂N MW: 250,92 g/mol Bod tání: 34…38 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06254589 CAS číslo: 39919-65-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...