Tisk…
2-Chloro-5-nitrocinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2084-25G OR2084-5G
APOSOR2084-25GEA 3740 CZK
APOSOR2084-25G APOSOR2084-5G
2-Chloro-5-nitrocinnamic acid 97%
2-Chloro-5-nitrocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆ClNO₄
Bod tání: 219…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063312
CAS číslo: 36015-19-7