Tisk…
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2063-1G OR2063-250MG
APOSOR2063-1GEA 3110 CZK
APOSOR2063-1G APOSOR2063-250MG
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741423
CAS číslo: 58442-17-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III