Tisk…
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2062-1G OR2062-250MG OR2062-500MG
APOSOR2062-1GEA 8700 CZK
APOSOR2062-1G APOSOR2062-250MG APOSOR2062-500MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde 95%
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₄N₂OS
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690236
CAS číslo: 394223-15-5