Tisk…
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR2057-1G
APOSOR2057-1GEA 4930 CZK
APOSOR2057-1G
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Vzorec: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690274
CAS číslo: 84547-62-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III