Tisk…
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2055-250MG OR2055-1G
APOSOR2055-250MGEA 3110 CZK
APOSOR2055-250MG APOSOR2055-1G
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₇ClN₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08690275
CAS číslo: 84547-64-8
UN: 3265
ADR: 8,II