Tisk…
trans-3-Chloroacrylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2048-1G OR2048-5G
APOSOR2048-1GEA 0 CZK
APOSOR2048-1G APOSOR2048-5G
trans-3-Chloroacrylic acid 99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Vzorec: C₃H₃ClO₂
MW: 106,51 g/mol
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064237
CAS číslo: 2345-61-1
EINECS: 219-070-0
UN: 3261
ADR: 8,II