2,3,5,6-Tetrachloropyridine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2045-5G
OR2045-1G
APOSOR2045-5GEA
827
CZK
APOSOR2045-5G
APOSOR2045-1G
2,3,5,6-Tetrachloropyridine 98+%
2,3,5,6-Tetrachloropyridine
Vzorec:
C₅HCl₄N MW: 216,88 g/mol Bod varu: 250…252 °C Bod tání: 88…93 °C Bod vzplanutí: 188 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00092428 CAS číslo: 2402-79-1 EINECS: 219-283-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...