Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate, Methyl 3-Amino-4-chlorobenzoate, 3-amino-4-chlorobenzoic acid methylester
OR2041-100G
OR2041-25G
OR2041-5G
APOSOR2041-100GEA
2980
CZK
APOSOR2041-100G
APOSOR2041-25G
APOSOR2041-5G
Methyl-3-amino-4-chlorobenzoate
Methyl 3-amino-4-chlorobenzoate
Vzorec:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185,6100 g/mol Bod tání: 82…83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03470533 CAS číslo: 40872-87-5 |