Tisk…
Methyl nitroacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2038-1G OR2038-25G OR2038-5G
APOSOR2038-1GEA 622 CZK
APOSOR2038-1G APOSOR2038-25G APOSOR2038-5G
Methyl nitroacetate
Methyl nitroacetate
Vzorec: C₃H₅NO₄
Bod varu: 195…198 °C
Hustota: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075480
CAS číslo: 2483-57-0
EINECS: 219-622-0