Tisk…
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-3-nitropyridine 1-oxide
OR2037-1G OR2037-5G
APOSOR2037-1GEA 992 CZK
APOSOR2037-1G APOSOR2037-5G
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₄N₂O₄
MW: 156.0963 g/mol
Bod tání: 225…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234062
CAS číslo: 31872-57-8