Tisk…
3-Chloro-4-methylphenylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2034-25G OR2034-5G OR2034-100G
APOSOR2034-25GEA 900 CZK
APOSOR2034-25G APOSOR2034-5G APOSOR2034-100G
3-Chloro-4-methylphenylhydrazine hydrochloride
3-Chloro-4-methylphenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₉ClN₂·HCl
Bod tání: 230…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012936
CAS číslo: 54812-56-5