Tisk…
5-Chloro-2-nitropyridine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2032-25G OR2032-5G
APOSOR2032-25GEA 827 CZK
APOSOR2032-25G APOSOR2032-5G
5-Chloro-2-nitropyridine 97+%
5-Chloro-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
Bod tání: 120…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092916
CAS číslo: 52092-47-4