Tisk…
2'-Bromoacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2031-100G OR2031-25G OR2031-500G
APOSOR2031-100GEA 3310 CZK
APOSOR2031-100G APOSOR2031-25G APOSOR2031-500G
2'-Bromoacetophenone 98%
2'-Bromoacetophenone
Vzorec: C₈H₇BrO
Hustota: 1,476 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000067
CAS číslo: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1