Tisk…
3-Bromopyridine-2-carbonitrile 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
OR2027-1G OR2027-25G OR2027-5G
APOSOR2027-1GEA 622 CZK
APOSOR2027-1G APOSOR2027-25G APOSOR2027-5G
3-Bromopyridine-2-carbonitrile 97+%
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Bod varu: 120 °C/4mmHg
Bod tání: 93…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683288
CAS číslo: 55758-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III