3-Bromo-2-nitropyridine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2025-1G
OR2025-5G
APOSOR2025-1GEA
622
CZK
APOSOR2025-1G
APOSOR2025-5G
3-Bromo-2-nitropyridine 97+%
3-Bromo-2-nitropyridine
Vzorec:
C₅H₃BrN₂O₂ Bod tání: 102…106 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00955614 CAS číslo: 54231-33-3 |