Tisk…
3-Amino-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2023-100G
APOSOR2023-100GEA 1740 CZK
APOSOR2023-100G
3-Amino-4-methylpyridine 98%
3-Amino-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 254 °C
Bod tání: 102…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128871
CAS číslo: 3430-27-1