Tisk…
4-(3-Pyridyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2020-1G OR2020-250MG
APOSOR2020-1GEA 11180 CZK
APOSOR2020-1G APOSOR2020-250MG
4-(3-Pyridyl)aniline
4-(3-Pyridyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂
Bod tání: 115…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00956763
CAS číslo: 82261-42-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III