Tisk…
1-(2,3-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2019-100G OR2019-25G OR2019-5G
APOSOR2019-100GEA 30590 CZK
APOSOR2019-100G APOSOR2019-25G APOSOR2019-5G
1-(2,3-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,3-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀Cl₃N₅
Bod tání: 228…232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053017
CAS číslo: 175205-08-0