Tisk…

2-Amino-5-bromobenzenesulphonamide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR2016-1G OR2016-5G OR2016-10G
APOSOR2016-1GEA 622 CZK
APOSOR2016-1G APOSOR2016-5G APOSOR2016-10G
2-Amino-5-bromobenzenesulphonamide
2-Amino-5-bromobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₇BrN₂O₂S
MW: 251,1 g/mol
Bod tání: 170…176 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03426835
CAS číslo: 54734-84-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR