Tisk…
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2015-25G OR2015-5G
APOSOR2015-25GEA 7410 CZK
APOSOR2015-25G APOSOR2015-5G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₂BNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318996
CAS číslo: 178752-79-9