Tisk…
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Imidazolemethanol hydrochloride, 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
OR2014-1G OR2014-25G OR2014-5G
APOSOR2014-1GEA 622 CZK
APOSOR2014-1G APOSOR2014-25G APOSOR2014-5G
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride 98+%
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride
Vzorec: C₄H₇ClN₂O
MW: 134,57 g/mol
Bod tání: 108…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012697
CAS číslo: 32673-41-9
EINECS: 251-150-0