Tisk…
Cyclohexyl methyl ketone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Cyclohexylethanone
OR2012-25G OR2012-100G
APOSOR2012-25GEA 2940 CZK
APOSOR2012-25G APOSOR2012-100G
Cyclohexyl methyl ketone 95%
Cyclohexyl methyl ketone
Vzorec: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Bod varu: 181…183 °C
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040418
CAS číslo: 823-76-7
EINECS: 212-517-0