Tisk…
5-Methylfuran-2-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methyl-2-furanboronic acid, 5-Methyl-2-furylboronic acid, (5-Methylfuran-2-yl)boronic acid
OR2011-1G OR2011-250MG OR2011-5G
APOSOR2011-1GEA 1580 CZK
APOSOR2011-1G APOSOR2011-250MG APOSOR2011-5G
5-Methylfuran-2-boronic acid 97%
5-Methylfuran-2-boronic acid
Vzorec: C₅H₇BO₃
MW: 125,9183 g/mol
Bod tání: 82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01114644
CAS číslo: 62306-79-0