Tisk…
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Emoxypine, 2-Ethyl-6-methyl-3-pyridinol
OR2008-100G OR2008-10G OR2008-5G
APOSOR2008-100GEA 3710 CZK
APOSOR2008-100G APOSOR2008-10G APOSOR2008-5G
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
2-Ethyl-3-hydroxy-6-methylpyridine
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Bod tání: 136…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462409
CAS číslo: 2364-75-2