Tisk…
4-Bromo-3,5-xylenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
OR2007-100G OR2007-25G OR2007-500G
APOSOR2007-100GEA 1490 CZK
APOSOR2007-100G APOSOR2007-25G APOSOR2007-500G
4-Bromo-3,5-xylenol 98%
4-Bromo-3,5-xylenol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.06
Bod varu: 259
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002315
CAS číslo: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8